Print…
Placas magnéticas de aquecimento com agitação multiposições
Fornecedor: 2MAG
66306 66306_CH 66306_UK 66315_UK 66315 66315_CH
442-1110EA 7410 EUR
442-1110 442-1111 442-1131 442-0948 442-0946 442-0947
Placas magnéticas de aquecimento com agitação multiposições
Agitadores magnéticos e suspensos Agitadores magnéticos com aquecimento, multiposições
As placas agitadoras de aquecimento têm 6 ou 15 posições de agitação poderosas. As unidades possuem um display digital auto-explicativo com definições da velocidade e potência do agitador e temperatura do aquecedor integrado. O procedimento SoftStart assegura uma centragem fiável e uma aceleração segura da barra agitadora. A placa de aquecimento é feita de liga de alumínio, revestida a PTFE para resistência a produtos químicos e limpeza fácil.
  • Motor de indução isento de manutenção e de desgaste
  • 10 definições de potência do agitador
  • Agitação 100% sincronizada e sem solavancos
  • Protecção contra sobreaquecimento independente dentro da placa de aquecimento
Fornecimento: Fornecido com uma unidade de controlo heatMIXcontrol 2mag com ficha EU, RU ou CH e limitador ajustável contra sobreaquecimento para protecção adicional do controlo do aquecimento.