Print…
Óculos de proteção, Carbonvision
Fornecedor: UVEX
9307.365
111-2535EA 0 EUR
111-2535
Óculos de proteção, Carbonvision
Óculos /Goggles
Os materiais modernos e as tecnologias de fabrico possibilitam o design das armações, que combinam um tamanho reduzido e uma elevada resistência mecânica.
  • Camada de TPU permanentemente instalada na armação para assegurar um encaixe individual perfeito; fácil de limpar
  • O peso reduzido permite que o utilizador trabalhe durante períodos de tempo mais longos sem distrações nem problemas
  • Os componentes suaves e flexíveis adaptam-se perfeitamente ao rosto e asseguram um encaixe perfeito
  • Grampo conveniente para retirar a banda de cabeça antes de proceder à limpeza
Os óculos são recomendados para proteção contra pó, salpicos de líquidos e perigos mecânicos. Os óculos são ideais para utilização com máscaras respiratórias descartáveis e capacetes.
Uvex supravision extreme coating:
- Permanent anti-fog effect forms a thin film of water without weakening the visibility
- Extremely scratch-resistant, resistant to chemicals and easy to clean
Peso: 46 g
Certificações: EN 166, EN 170