Print…
Marcadores de peso molecular de proteínas e péptidos
Fornecedor: Cytiva
17-0445-01 17-0446-01
17-0445-01EA 405 EUR
17-0445-01 17-0446-01
Marcadores de peso molecular de proteínas e péptidos
Electroforese, Reagentes Marcadores de Peso Molecular
Para a determinação precisa do peso molecular de amostras de proteínas não caracterizadas por comparação com padrões cuidadosamente selecionados.
  • Bandas nítidas e transparentes para uma medição mais fácil de distâncias de migração
  • As bandas podem ser visualizadas utilizando corantes, tais como o corante de proteína total Deep Purple™, azul brilhante de Coomassie® ou corante de prata
Informações de encomenda: The peptide marker kit is supplied with six horse myoglobin peptides in one 2 mg vial. The LMW-SDS marker kit is supplied with six proteins in ten 575 µg vials. The HMW-SDS kit is supplied with five proteins in ten 175 µg vials. The HMW native marker kit is supplied with five proteins in ten 250 µg vials.