Conjuntos combinados de Western blotting, ECL™ Plex™ Amersham
Fornecedor: Cytiva
Os conjuntos combinados de Western blotting ECL Plex™ Amersham oferecem um sistema completo para Western blotting fluorescente, com conjugados Cy3 de formulação melhorada para menor ruído de fundo.
Fornecimento: Cada embalagem inclui reagentes suficientes para, pelo menos, membranas de 1000 cm²: IgG-Cy3 cabra-?-rato ECL Plex™, 150 µg; IgG-Cy5 cabra-?-coelho ECL Plex™, 150 µg; marcadores Rainbow™ fluorescentes ECL Plex™, 120 µl; Hybond ECL™, 10×10 cm, 10 folhas ou Hybond™-LFP, 20×20 cm, 3 folhas.