Print…
Marcadores de peso molecular, marcadores Rainbow™ fluorescentes, Amersham™ ECL™ Plex™
Fornecedor: Cytiva
RPN851E RPN850E
RPN851EEA 351 EUR
RPN851E RPN850E
Marcadores de peso molecular, marcadores Rainbow™ fluorescentes, Amersham™ ECL™ Plex™
Electroforese, Reagentes Marcadores de Peso Molecular
Os marcadores Rainbow™ fluorescentes ECL™ Plex™ Amersham são marcadores de peso molecular para proteínas otimizados para o uso com o sistema de deteção de Western blotting ECL™ Plex™. Foram concebidos para fornecer bandas de marcador visíveis em géis e membranas, bem como imagens fluorescentes usando os canais Cy3 e Cy5.
  • Vasto espetro de cores para facilitar a identificação da banda
  • Bandas mais nítidas e intensas em géis e blots
  • Formulações prontas a carregar