Print…
Carbonato de potássio, anidro 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
IN14572A-100G IN14572A-1KG
APOSIN14572A-100GEA 21.9 EUR
APOSIN14572A-100G APOSIN14572A-1KG
Carbonato de potássio, anidro 99%
Carbonato de potássio
Fórmula: K₂CO₃
Ponto de Fusão: 891 °C
Densidade: 2,43 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011382
Número CAS: 584-08-7