Print…
Hidróxido de cálcio ≥96.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS reagente analítico
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Slaked lime, Calcium dihydroxide
22357.260EA 44.5 EUR
22357.260 22357.290 22357.460
Hidróxido de cálcio ≥96.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS reagente analítico
Hidróxido de cálcio
Fórmula: Ca(OH)₂
Peso Molecular: 74.09 g/mol
Ponto de Fusão: 550 °C
Densidade: 2.24 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010901
Número CAS: 1305-62-0
EINECS: 215-137-3
UN: 3262
ADR: 8 III
Merck Index: 13,01675
Encomendar
Assay (acidimetric) min. 96.0%
Substances insolubale in hydrochloric acid max. 0.03%
Carbonate (as CaCO3) max. 3.0%
Chloride (Cl) max. 0.005%
Sulfur compounds (as SO4) max. 0.1%
Heavy metals (as Pb) max. 0.003%
Fe (Iron) max. 0.05%
K (Potassium) max. 0.05%
Mg (Magnesium) max. 0.5%
Na (Sodium) max. 0.05%
Sr (Strontium) max. 0.05%
Conform to ACS, Reag. Ph.Eur. pass