Print…
Polyethylene glycol 600 NF
Fornecedor: Spectrum Chemical
Sinônimos: Ethylene glycol polymer average Mn 600, PEG 600
PO115-2.5LTGL PO115-20LT
SPCMPO115-2.5LTGLEA 332 EUR
SPCMPO115-2.5LTGL SPCMPO115-20LT
Polyethylene glycol 600 NF
Polietilenoglicol 600
Polyethylene Glycol 600, NF acts as a lubricant, coating the surfaces in aqueous and non-aqueous environments.
All Spectrum Chemical NF grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP).
Fórmula: H(OCH₂CH₂)nOH
Peso Molecular: 600 g/mol
Ponto de ebulição: ∼250 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 17…22 °C
Densidade: 1,128
Ponto de Inflamação: 270 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081839
Número CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2