Print…
Bole white (kaolin), pó USP
Fornecedor: Spectrum Chemical
Sinônimos: China Clay, Hydrated aluminum silicate, Clay
KA105-12KG KA105-2.5KG
SPCMKA105-12KGEA 1190 EUR
SPCMKA105-12KG SPCMKA105-2.5KG
Bole white (kaolin), pó USP
Caulino
All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Fórmula: Al₂SiO₇·2H₂O
Peso Molecular: 258.16 g/mol
Ponto de Fusão: 1760 °C
Densidade: 0,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00062311
Número CAS: 1332-58-7
EINECS: 310-194-1
ALCANCE: exempt
Merck Index: 13,05300