Print…
di-Potassium oxalate monohydrate ≥98.5%, cristais ACS
Fornecedor: Spectrum Chemical
Atenção
Sinônimos: Oxalic acid potassium salt monohydrate, Potassium oxalate hydrate, Potassium oxalate monohydrate, Potassium ethanedioate monohydrate
P1355-500GM P1355-125GM P1355-2.5KG
SPCMP1355-500GMEA 352 EUR
SPCMP1355-500GM SPCMP1355-125GM SPCMP1355-2.5KG
di-Potassium oxalate monohydrate ≥98.5%, cristais ACS
Oxalato de di-potássio monohidrato
Form: Crystal
Fórmula: (COOK)₂·H₂O
Peso Molecular: 184.23 g/mol
Ponto de Fusão: 356 °C
Densidade: 2,154 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150033
Número CAS: 6487-48-5
EINECS: 209-506-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,07820
Encomendar
Assay 98.5% Min.