Print…
Titanium(IV) oxide ≥99% USP
Fornecedor: Spectrum Chemical
TI140-12KG TI140-500GM
SPCMTI140-12KGEA 837 EUR
SPCMTI140-12KG SPCMTI140-500GM
Titanium(IV) oxide ≥99% USP
Óxido de Titânio (IV)
Titanium Dioxide, USP is used as a food coloring. All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Fórmula: TiO₂
Ponto de ebulição: 2900 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1855 °C
Densidade: 4,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011269
Número CAS: 13463-67-7
EINECS: 236-675-5
Merck Index: 13,09549
Encomendar
Assay 99% Min.