Print…
D-(-)-Mannitol ≥96%, pó USP
Fornecedor: Spectrum Chemical
Sinônimos: Mannitol, (2R,3R,4R,5R)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
MA165-2.5KG MA165-500GM
SPCMMA165-2.5KGEA 960 EUR
SPCMMA165-2.5KG SPCMMA165-500GM
D-(-)-Mannitol ≥96%, pó USP
D(-)-Manitol
Mannitol, Powder, USP.
All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Fórmula: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Peso Molecular: 182.17 g/mol
Ponto de ebulição: 290…295 °C (4 hPa)
Ponto de Fusão: 164…169 °C
Densidade: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064287
Número CAS: 69-65-8
EINECS: 200-711-8
Merck Index: 13,05769
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=163f556dca45086e05ff490ddc8eeb65d04aea05&vid=408e3f5566e309064ce68988cdd160305c5b8c0a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay 96% Min.