Print…
Citrato de triamónio
Fornecedor: Spectrum Chemical
A2040-12KGBL A2040-2.5KG A2040-50KGBL
SPCMA2040-12KGBLEA 1600 EUR
SPCMA2040-12KGBL SPCMA2040-2.5KG SPCMA2040-50KGBL
Citrato de triamónio
Triammonium citrate
Fórmula: C₆H₁₇N₃O₇
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036406
Número CAS: 3458-72-8