Print…
FAM Benzine DIN 51635, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: FAM-Petroleum ether, Petroleum benzin, Petroleum ether, Petroleum spirit
88264.290EA 75.7 EUR
88264.290 88264.360 88264.460
FAM Benzine DIN 51635, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico
FAM benzine
Ponto de ebulição: 65 °C (1013 hPa)
Densidade: 0.76 g/cm3 (15 °C)
Ponto de Inflamação: –26 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00282001
Número CAS: 64742-49-0
UN: 1268
ADR: 3 II
Encomendar
Density (15°C) 0.690 - 0.710 kg/m3
Non-volatile matter (mg/100 ml) max. 2
Aromatics (as C6H6) max. 0.1%
Boiling range (60-90 °C) (Vol %) 85 - 95%
n-Hexane max. 5.0%