Print…
Elétrodos de ORP, IDS, wireless
Fornecedor: WTW
103749 103763
662-1721EA 680 EUR
662-1721 662-2126
Elétrodos de ORP, IDS, wireless
Eléctrodos Redox Electrodes
High quality, enhanced sensor technology combined with most modern measurement electronics. The electrodes feature a plug head which can either be connected to an IDS cable or to a wireless module.
  • Inteligente: os elétrodos são reconhecidos automaticamente pelo aparelho de medição, cada sensor é exatamente identificado
  • Digital: os sinais de medição são processados digitalmente, fornecendo informação muito precisa
  • Avaliação da integridade da medição das células por QSC (Controlo de Qualidade do Sensor)
  • Os elétrodos IDS armazenam o número de série e os seus registos de calibração
  • Wireless: não são nessários cabos
Informações de encomenda: os elétrodos são fornecidos com a conexão mas sem cabo nem módulo wireless que devem ser encomendados em separado.