Print…
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzyl bromide ≥95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC57123-250MG PC57123-1G PC57123-5G
APOSPC57123-250MGEA 190 EUR
APOSPC57123-250MG APOSPC57123-1G APOSPC57123-5G
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzyl bromide ≥95%
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzyl bromide
Fórmula: C₇H₄Br₂ClF
Número MDL : MFCD30184439
Número CAS: 1067882-61-4
UN: 3265