Print…
4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzonitrile ≥95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC56691-250MG PC56691-1G
APOSPC56691-250MGEA 261 EUR
APOSPC56691-250MG APOSPC56691-1G
4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzonitrile ≥95%
4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzonitrile
Fórmula: C₉H₂BrF₆N
Peso Molecular: 318.01329 g/mol
Número MDL : MFCD28727944
Número CAS: 1805971-70-3
UN: 3276