Print…
5-Bromo-2-(difluoromethyl)benzonitrile ≥95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC57762-250MG PC57762-1G
APOSPC57762-250MGEA 261 EUR
APOSPC57762-250MG APOSPC57762-1G
5-Bromo-2-(difluoromethyl)benzonitrile ≥95%
5-Bromo-2-(difluoromethyl)benzonitrile
Fórmula: C₈H₄BrF₂N
Peso Molecular: 232.02486 g/mol
Número MDL : MFCD18391066
Número CAS: 1128269-99-7
UN: 3439