Print…
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide ≥95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC55719-250MG PC55719-1G
APOSPC55719-250MGEA 248 EUR
APOSPC55719-250MG APOSPC55719-1G
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide ≥95%
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Fórmula: C₉H₄Br₂F₄O
Peso Molecular: 363.92907 g/mol
Número MDL : MFCD32899475
Número CAS: 2168316-92-3
UN: 3261