Print…
4-Bromo-3,5-difluorobenzyl bromide ≥95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC501916-250MG PC501916-1G PC501916-5G
APOSPC501916-250MGEA 208 EUR
APOSPC501916-250MG APOSPC501916-1G APOSPC501916-5G
4-Bromo-3,5-difluorobenzyl bromide ≥95%
4-Bromo-3,5-difluorobenzyl bromide
Fórmula: C₇H₄Br₂F₂
Peso Molecular: 285.91146 g/mol
Número MDL : MFCD22381221
Número CAS: 1571115-92-8
UN: 3261