Print…
4-Bromo-1-(difluoromethyl)-2-iodobenzene ≥95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC57120-250MG PC57120-1G
APOSPC57120-250MGEA 241 EUR
APOSPC57120-250MG APOSPC57120-1G
4-Bromo-1-(difluoromethyl)-2-iodobenzene ≥95%
4-Bromo-1-(difluoromethyl)-2-iodobenzene
Fórmula: C₇H₄BrF₂I
Número MDL : MFCD18391114
Número CAS: 1261671-69-5
UN: 3261