Print…
4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC56686-250MG PC56686-1G
APOSPC56686-250MGEA 219 EUR
APOSPC56686-250MG APOSPC56686-1G
4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥95%
4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
Fórmula: C₉H₄Br₂F₆
Peso Molecular: 385.92647 g/mol
Número MDL : MFCD28728007
Número CAS: 1805513-09-0
UN: 3261