Print…
2,4-Dibromo-6-fluorobenzyl bromide ≥95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC0746-250MG PC0746-1G
APOSPC0746-250MGEA 190 EUR
APOSPC0746-250MG APOSPC0746-1G
2,4-Dibromo-6-fluorobenzyl bromide ≥95%
2,4-Dibromo-6-fluorobenzyl bromide
Fórmula: C₇H₄Br₃F
Peso Molecular: 346.81706 g/mol
Número MDL : MFCD03094091
Número CAS: 497181-23-4
UN: 3261