Print…
2-Bromo-3-chloro-5-iodobenzyl bromide ≥94%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR61548-250MG OR61548-1G
APOSOR61548-250MGEA 190 EUR
APOSOR61548-250MG APOSOR61548-1G
2-Bromo-3-chloro-5-iodobenzyl bromide ≥94%
2-Bromo-3-chloro-5-iodobenzyl bromide
Fórmula: C₇H₄Br₂ClI
Peso Molecular: 410.27212 g/mol
Número CAS: 2092415-39-7
UN: 3261