Print…
3-Bromo-2-(bromomethyl)benzoic acid ≥95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR61455-250MG OR61455-1G OR61455-5G
APOSOR61455-250MGEA 94.4 EUR
APOSOR61455-250MG APOSOR61455-1G APOSOR61455-5G
3-Bromo-2-(bromomethyl)benzoic acid ≥95%
3-Bromo-2-(bromomethyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₆Br₂O₂
Peso Molecular: 293.94003 g/mol
Número MDL : MFCD11847530
Número CAS: 1194354-14-7
UN: 3261