Print…
2-Chloro-6-iodobenzyl bromide ≥95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR400751-250MG OR400751-1G
APOSOR400751-250MGEA 190 EUR
APOSOR400751-250MG APOSOR400751-1G
2-Chloro-6-iodobenzyl bromide ≥95%
2-Chloro-6-iodobenzyl bromide
Fórmula: C₇H₅BrClI
Peso Molecular: 331.37606 g/mol
Número MDL : MFCD18393366
Número CAS: 1035263-31-0
UN: 3261