Print…
Methyl 2-bromo-6-fluoro-3-iodobenzoate ≥95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC99140-250MG PC99140-1G
APOSPC99140-250MGEA 219 EUR
APOSPC99140-250MG APOSPC99140-1G
Methyl 2-bromo-6-fluoro-3-iodobenzoate ≥95%
Methyl 2-bromo-6-fluoro-3-iodobenzoate
Fórmula: C₈H₅BrFIO₂
Número CAS: 2383683-94-9