Print…
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC912791-1G PC912791-5G
APOSPC912791-1GEA 0 EUR
APOSPC912791-1G APOSPC912791-5G
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥95%
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₄BrF₃O₂
Ponto de Fusão: 143…145 °C
Número MDL : MFCD08532493
Número CAS: 177420-63-2