Print…
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde ≥95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC901498-1G PC901498-5G PC901498-10G
APOSPC901498-1GEA 125 EUR
APOSPC901498-1G APOSPC901498-5G APOSPC901498-10G
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde ≥95%
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₄BrF₃O₂
Número MDL : MFCD09835093
Número CAS: 1114808-87-5