Print…
Methyl 2,4-dibromo-6-fluorobenzoate ≥97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC57811-250MG PC57811-1G PC57811-5G
APOSPC57811-250MGEA 102 EUR
APOSPC57811-250MG APOSPC57811-1G APOSPC57811-5G
Methyl 2,4-dibromo-6-fluorobenzoate ≥97%
Methyl 2,4-dibromo-6-fluorobenzoate
Fórmula: C₈H₅Br₂FO₂
Peso Molecular: 311.9305 g/mol
Número MDL : MFCD06204165
Número CAS: 773134-10-4