Print…
1-Bromo-2-chloro-4-(difluoromethoxy)benzene ≥95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC56983-250MG PC56983-1G PC56983-5G
APOSPC56983-250MGEA 0 EUR
APOSPC56983-250MG APOSPC56983-1G APOSPC56983-5G
1-Bromo-2-chloro-4-(difluoromethoxy)benzene ≥95%
1-Bromo-2-chloro-4-(difluoromethoxy)benzene
Fórmula: C₇H₄BrClF₂O
Número MDL : MFCD18390891
Número CAS: 345226-22-4