Print…
2-Bromo-6-fluoro-3-iodobenzaldehyde ≥95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC56978-250MG PC56978-1G
APOSPC56978-250MGEA 261 EUR
APOSPC56978-250MG APOSPC56978-1G
2-Bromo-6-fluoro-3-iodobenzaldehyde ≥95%
2-Bromo-6-fluoro-3-iodobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₃BrFIO
Número MDL : MFCD31660988
Número CAS: 2092187-40-9