Print…
5-Bromo-2-(difluoromethyl)benzoic acid ≥95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC57726-250MG PC57726-1G
APOSPC57726-250MGEA 284 EUR
APOSPC57726-250MG APOSPC57726-1G
5-Bromo-2-(difluoromethyl)benzoic acid ≥95%
5-Bromo-2-(difluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₅BrF₂O₂
Peso Molecular: 251.0249 g/mol
Número MDL : MFCD28536133
Número CAS: 1630983-04-8