Print…
Methyl 2-bromo-4-chloro-5-fluorobenzoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC57124-250MG PC57124-1G
APOSPC57124-250MGEA 223 EUR
APOSPC57124-250MG APOSPC57124-1G
Methyl 2-bromo-4-chloro-5-fluorobenzoate 95%
Methyl 2-bromo-4-chloro-5-fluorobenzoate
Fórmula: C₈H₅BrClFO₂
Número MDL : MFCD28733923
Número CAS: 1807003-11-7