Print…
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzyl alcohol ≥95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC57122-250MG PC57122-1G
APOSPC57122-250MGEA 241 EUR
APOSPC57122-250MG APOSPC57122-1G
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzyl alcohol ≥95%
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₅BrClFO
Número MDL : MFCD30184438
Número CAS: 1067882-62-5