Print…
Methyl 3-chloro-2,4,5-trifluorobenzoate ≥95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC53605-1G PC53605-5G
APOSPC53605-1GEA 219 EUR
APOSPC53605-1G APOSPC53605-5G
Methyl 3-chloro-2,4,5-trifluorobenzoate ≥95%
Methyl 3-chloro-2,4,5-trifluorobenzoate
Fórmula: C₈H₄ClF₃O₂
Peso Molecular: 224.56436 g/mol
Número MDL : MFCD12911498
Número CAS: 1214375-02-6