Print…
Methyl 3,5-difluoro-4-methoxy-benzoate ≥95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Methyl 3,5-difluoro-4-methoxybenzoate
PC53604-250MG PC53604-1G PC53604-5G
APOSPC53604-250MGEA 116 EUR
APOSPC53604-250MG APOSPC53604-1G APOSPC53604-5G
Methyl 3,5-difluoro-4-methoxy-benzoate ≥95%
Methyl 3,5-difluoro-4-methoxy-benzoate
Fórmula: C₉H₈F₂O₃
Número MDL : MFCD11520390
Número CAS: 329-45-3