Print…
5’-Bromo-2’-fluoro-3’-(trifluoromethyl)acetophenone ≥95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-(5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC55718-250MG PC55718-1G PC55718-5G
APOSPC55718-250MGEA 217 EUR
APOSPC55718-250MG APOSPC55718-1G APOSPC55718-5G
5’-Bromo-2’-fluoro-3’-(trifluoromethyl)acetophenone ≥95%
5’-Bromo-2’-fluoro-3’-(trifluoromethyl)acetophenone
Fórmula: C₉H₅BrF₄O
Número MDL : MFCD32899472
Número CAS: 2092468-17-0