Print…
4’-Bromo-2’,5’-bis(trifluoromethyl)acetophenone ≥95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC56694-250MG PC56694-1G
APOSPC56694-250MGEA 261 EUR
APOSPC56694-250MG APOSPC56694-1G
4’-Bromo-2’,5’-bis(trifluoromethyl)acetophenone ≥95%
4’-Bromo-2’,5’-bis(trifluoromethyl)acetophenone
Fórmula: C₁₀H₅BrF₆O
Número MDL : MFCD28727780
Número CAS: 1805971-50-9