Print…
4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol ≥95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC56684-250MG PC56684-1G
APOSPC56684-250MGEA 232 EUR
APOSPC56684-250MG APOSPC56684-1G
4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol ≥95%
4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fórmula: C₉H₅BrF₆O
Número MDL : MFCD15526890
Número CAS: 1260815-51-7