Print…
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid ≥95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC53661-1G PC53661-5G
APOSPC53661-1GEA 219 EUR
APOSPC53661-1G APOSPC53661-5G
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid ≥95%
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Fórmula: C₉H₆BrF₃O₃
Peso Molecular: 299.04134 g/mol
Número MDL : MFCD29920603
Número CAS: 1956327-16-4