Print…
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile ≥98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC900121-250MG PC900121-1G
APOSPC900121-250MGEA 143 EUR
APOSPC900121-250MG APOSPC900121-1G
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile ≥98%
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Fórmula: C₉H₅BrF₃NO
Número MDL : MFCD22375096
Número CAS: 1381944-30-4
UN: 2811