Print…
6-Bromo-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline ≥95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC57482-250MG PC57482-1G
APOSPC57482-250MGEA 227 EUR
APOSPC57482-250MG APOSPC57482-1G
6-Bromo-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline ≥95%
6-Bromo-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline
Fórmula: C₇H₄BrF₄N
Número MDL : MFCD28740806
Número CAS: 1805152-52-6
UN: 2810