Print…
Methyl-2-bromo-1-methyl-1H-imidazole-5-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR59983-250MG OR59983-1G
APOSOR59983-250MGEA 132 EUR
APOSOR59983-250MG APOSOR59983-1G
Methyl-2-bromo-1-methyl-1H-imidazole-5-carboxylate
Methyl-2-bromo-1-methyl-1H-imidazole-5-carboxylate
Fórmula: C₆H₇BrN₂O₂
Peso Molecular: 219.04 g/mol
Ponto de Fusão: 70…72 °C
Número MDL : MFCD02179563
Número CAS: 120781-02-4
UN: 2811
ADR: 6 III