Print…
5-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC503020-250MG PC503020-1G PC503020-5G
APOSPC503020-250MGEA 0 EUR
APOSPC503020-250MG APOSPC503020-1G APOSPC503020-5G
5-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥95%
5-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₃ClF₄O₂
Número MDL : MFCD28752592
Número CAS: 1807210-92-9