Print…
2-Bromo-3-hydroxypyridine ≥95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Bromo-3-pyridinol
OR62149-25G OR62149-100G
APOSOR62149-25GEA 21.9 EUR
APOSOR62149-25G APOSOR62149-100G
2-Bromo-3-hydroxypyridine ≥95%
2-Bromo-3-hydroxypyridine
Fórmula: C₅H₄BrNO
Número MDL : MFCD00006220
Número CAS: 6602-32-0