Print…
8-Chloro-6-iodo-2H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4(1H)-dione ≥94%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR62141-250MG OR62141-1G
APOSOR62141-250MGEA 232 EUR
APOSOR62141-250MG APOSOR62141-1G
8-Chloro-6-iodo-2H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4(1H)-dione ≥94%
8-Chloro-6-iodo-2H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4(1H)-dione
Fórmula: C₈H₃ClINO₃
Número CAS: 2609110-48-5