8-Chloro-6-iodo-2H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4(1H)-dione ≥94%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR62141-250MG
OR62141-1G
APOSOR62141-250MGEA
232
EUR
APOSOR62141-250MG
APOSOR62141-1G
8-Chloro-6-iodo-2H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4(1H)-dione ≥94%
8-Chloro-6-iodo-2H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4(1H)-dione
Fórmula:
C₈H₃ClINO₃ |
Número CAS:
2609110-48-5 |