Print…
5-Iodo-2-methyl-2H-pyrazolo[3,4-b]pyridine ≥95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR62133-250MG OR62133-1G OR62133-5G
APOSOR62133-250MGEA 224 EUR
APOSOR62133-250MG APOSOR62133-1G APOSOR62133-5G
5-Iodo-2-methyl-2H-pyrazolo[3,4-b]pyridine ≥95%
5-Iodo-2-methyl-2H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Fórmula: C₇H₆IN₃
Número MDL : MFCD32903685
Número CAS: 2594436-04-9