Print…
Tributirina ≥97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR62132-25G OR62132-100G OR62132-500G
APOSOR62132-25GEA 31.9 EUR
APOSOR62132-25G APOSOR62132-100G APOSOR62132-500G
Tributirina ≥97%
Tributirina
Fórmula: C₁₅H₂₆O₆
Ponto de ebulição: 129-131 °C/0,03mm
Ponto de Fusão: -75 °C
Densidade: 1,032
Ponto de Inflamação: 174 °C
Número MDL : MFCD00009392
Número CAS: 60-01-5