Print…
2-Iodo-5-methoxybenzaldehyde ≥95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR62152-1G OR62152-5G
APOSOR62152-1GEA 203 EUR
APOSOR62152-1G APOSOR62152-5G
2-Iodo-5-methoxybenzaldehyde ≥95%
2-Iodo-5-methoxybenzaldehyde
Fórmula: C₈H₇IO₂
Peso Molecular: 262.046 g/mol
Ponto de Fusão: 110…115 °C
Número MDL : MFCD18905098
Número CAS: 77287-58-2